Learn More
Hoefer™ Sistemas de blotting de electroforesis Mini y Standard
Descripción
Includes
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
- Incluye fuente de alimentación PS300B de 300 V, 500 mA y 90 W para todas las unidades
- Ahorre tiempo y dinero con un paquete combinado
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Deluxe dual cooled vertical unit, standard transfer tank with cooling chamber, power supply |
| Tipo | Sistema de blotting de electroforesis estándar |
| Incluye | Unidad vertical refrigerada doble Deluxe; tanque de transferencia estándar con cámara de refrigeración; fuente de alimentación |
| Tensión | 300 V |
| Vataje | 90 w |
| Amperaje | 500 mA |