Learn More
Hoefer™ Sistemas de blotting de electroforesis Mini y Standard
Código de producto. 11955388
Change view
Click to view available options
Incluye:
Unidad vertical Mini Deluxe Mighty Small™ II; tanque de transferencia MightySmall™; fuente de alimentación
Unidad vertical Mini deluxe Mighty Small™ II, unidad de transferencia semiseca con fuente de alimentación incorporada
Unidad vertical refrigerada doble Deluxe; tanque de transferencia estándar con cámara de refrigeración; fuente de alimentación
Unidad vertical refrigerada doble Deluxe; unidad grande de transferencia semiseca con fuente de alimentación incorporada
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11955388 Unidad vertical refrigerada doble Deluxe; tanque de transferencia estándar con cámara de refrigeración; fuente de alimentación cada uno
11965388 Unidad vertical refrigerada doble Deluxe; unidad grande de transferencia semiseca con fuente de alimentación incorporada cada uno
11945388 Unidad vertical Mini deluxe Mighty Small™ II, unidad de transferencia semiseca con fuente de alimentación incorporada cada uno
11935388 Unidad vertical Mini Deluxe Mighty Small™ II; tanque de transferencia MightySmall™; fuente de alimentación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11955388 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor 360622
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Los paquetes de equipos económicos proporcionan soluciones de electroforesis probadas para Western Blot
  • Incluye fuente de alimentación PS300B de 300 V, 500 mA y 90 W para todas las unidades
  • Ahorre tiempo y dinero con un paquete combinado
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Deluxe dual cooled vertical unit, standard transfer tank with cooling chamber, power supply
Tipo Sistema de blotting de electroforesis estándar
Incluye Unidad vertical refrigerada doble Deluxe; tanque de transferencia estándar con cámara de refrigeración; fuente de alimentación
Tensión 300 V
Vataje 90 w
Amperaje 500 mA