Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical Mighty Small™ II Mini
Beschreibung
Beinhaltet
El sistema básico SE250 incluye: cámara de tampón superior, cámara de tampón inferior, tapa de seguridad con interbloqueo con cables, diez placas de vidrio de 10 x 8 cm, dos placas de alúmina con muescas de 10 x 8 cm, cuatro abrazaderas de resorte, junta de gel, adhesivo de localización de pocillo y espaciador. El sistema completo SE250 también incluye: colador de gel doble, dos peines de 10 pocillos de 0,75 mm de grosor y dos pares de espaciadores de 0,75 mm de grosor. El sistema básico SE260 incluye los mismos componentes que los sistemas básicos SE250, excepto las placas de vidrio y alúmina. Los sistemas completos SE260 incluyen además colador de gel doble, diez placas de vidrio de 10,5 x 10 cm, cinco placas de alúmina con muesca de 10,5 x 10 cm, dos peines para 10 pocillos y dos pares de separadores (de 0,75 mm o 1,5 mm de grosor; consulte la tabla de pedidos).
Combine las ventajas de un formato pequeño y una refrigeración eficiente para la detección rápida de proteínas y ácidos nucleicos
- Realice dos ciclos de geles a la vez
- Produzca separaciones de alta resolución en tan solo 45 minutos sin “curvatura” de la banda
- Utilice placas de alúmina (incluidas con los modelos especificados) para una refrigeración eficaz
- Volumen de tampón: 300 ml
Aplicaciones:
Ideal para acrilamida en gradiente y uniforme, agarosa, IEF, agarosa de inversión de campo y electroforesis en 2-D
Zertifizierungen
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior/núcleo de refrigeración, tapa de seguridad con cables de alta tensión, horquilla de colado con juego de juntas de sellado, conjuntos de abrazaderas de montaje, levas, placas de vidrio, rectangular, 10 × 8 cm, placas de alúmina, muescas, 10 × 8 cm, abrazaderas de resorte, peines, 10 pocillos, separadores en forma de T (0,15 cm), etiquetas de posicionamiento de pocillo, sellado de gel |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Grosor del espaciador (imperial) | 0,05 in |
| Separador del grosor (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del tampón (imperial) | 10,14 oz |
| Volumen del tampón (métrico) | 300 ml |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.