Learn More
Hoefer™ Unidades de electroforesis en gel submarinas Maxi-Plus y Maxi-Plus
Descripción
- Gran formato ideal para técnicas de alta resolución
- Peines compatibles con pipetas multicanal
- Peines codificados por colores y ajustables en altura
- Puertos de recirculación de tampón
- Tiras de carga de colores
- Bandeja de funcionamiento transparente UV
- Asas laterales para un transporte seguro y fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de alto rendimiento de ácidos nucleicos, en particular productos de PCR y en estudios de genotipado |
| Tipo | Unidad de electroforesis en gel submarino estándar Maxi Plus |
| Dimensiones del gel | 25 x 30 cm |
| Rango de humedad | 80 % |
| Incluye | Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo con junta de colado, 1 mm de grosor, peines de 16 pocillos, tiras de carga de color, puertos de recirculación de tampón. |
| Tamaño de muestra | 624 |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Dimensiones (L x An) | 56 x 35 cm |
| Mostrar más |