Learn More
Hoefer™ Kits de colado HE-PLUS
Código de producto. 15348693
Click to view available options
Tipo:
Kit de colado Mini
Kit de colado estándar
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15348693
Marca: Hoefer™ HEPLUS16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Mini Casting Kit includes four gel trays (6 × 6cm), two combs (5/8 wells) and casting stand. Standard Casting Kit includes one large gel tray (12.5 × 13cm), two medium gel trays (12.5 × 6cm), four combs (14/28 wells) and casting stand.
Para su uso con el sistema de electroforesis horizontal HE-PLUS
  • Accesorios y piezas de repuesto para sistemas de HE
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis horizontal HE-PLUS
Tipo Kit de colado Mini
Dimensiones del gel 6 x 6 cm
Incluye Cuatro bandejas de gel (6 x 6 cm), dos peines (5/8 pocillos) y soporte de colado