Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Código de producto. 10341135
Change view
Click to view available options
Tipo:
Parte posterior del peine ajustable
Peine
Peine Preparativo
Peine estándar
N.° de pocillos:
1 Preparación, 1 referencia
1 Preparación, 2 referencia
10
12
15
20
28
N/A
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
N/A
Volumen del pocillo (métrico):
11,5 μl/mm
112 μl/mm
12,4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
N/A
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo N.° de pocillos Grosor (métrico) Volumen del pocillo (métrico) unitSize
10341135 Peine estándar 10 0,15 cm 12,4 μl/mm 1 PCS
11579713 Peine 12 0,1 cm 7,7 μl/mm cada uno
12084867 Peine 1 Preparación, 2 referencia 0,15 cm 171 μl/mm cada uno
12014707 Peine 1 Preparación, 2 referencia 0,07 cm 85 μl/mm cada uno
12074807 Peine Preparativo 1 Preparación, 2 referencia 0,1 cm 112 μl/mm cada uno
12004877 Peine estándar 20 0,07 cm 3,1 μl/mm cada uno
10192982 Peine estándar 15 0,15 cm 8,6 μl/mm cada uno
12069807 Peine estándar 20 0,15 cm 6,2 μl/mm cada uno
10660036 Peine estándar 20 0,15 cm 6,2 μl/mm cada uno
12054647 Peine estándar 15 0,07 cm 4,3 μl/mm cada uno
12074717 Peine estándar 10 0,07 cm 6,2 μl/mm cada uno
11955348 Peine estándar 12 0,15 cm 11,5 μl/mm cada uno
11945348 Peine estándar 12 0,07 cm 5,8 μl/mm cada uno
12064757 Peine estándar 10 0,15 cm 12,4 μl/mm cada uno
12089857 Parte posterior del peine ajustable N/A N/A N/A cada uno
10783847 Parte posterior del peine ajustable N/A N/A N/A cada uno
12069817 Peine 1 Preparación, 1 referencia 0,07 cm 90 μl/mm cada uno
12014747 Peine 1 Preparación, 1 referencia 0,15 cm 183 μl/mm cada uno
11569723 Peine 28 0,1 cm 2,7 μl/mm cada uno
12014807 Peine 1 Preparación, 1 referencia 0,1 cm 120 μl/mm cada uno
12074757 Peine 28 0,07 cm 2,1 μl/mm cada uno
12079807 Peine 28 0,15 cm 4,1 μl/mm cada uno
11539723 Peine 20 0,1 cm 4,1 μl/mm cada uno
12054867 Peine 15 0,1 cm 5,7 μl/mm cada uno
10142892 Peine 10 0,1 cm 8,3 μl/mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 10341135 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE511101.5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
  • Ligero
  • Prácticamente irrompible
  • Vienen adheridos a una parte posterior estándar que produce profundidades máximas de pocillo de 25 mm, excepto los peines preparativos de 28 pocillos que producen profundidades de pocillo de 15 mm
  • Parte posterior del peine ajustable (disponible por separado, a continuación) convierte los peines de 25 mm de profundidad a 10 o 15 mm de profundidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400
Tipo Peine estándar
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° de pocillos 10
Grosor (imperial) 0,05 in
Grosor (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 12,4 μl/mm
Anchura (métrico) 0,83 cm
Fondo (imperial) 0,98 in
Fondo (métrico) 2,5 cm