Learn More
HNRNPH1 Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17584394 30 μL 30 microlitros
17564394 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17584394
Marca: Origene Technologies TA810866S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
HNRNPH1 Monoclonal antibody specifically detects HNRNPH1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno HNRNPH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MOK
N.º de referencia del gen Q9UQ07, Q9WVS4
Alias de gen AI642080; E430005G16Rik; Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H; Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H, N-terminally processed; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 (H); hnRNP H; Hnrnph; HNRNPH1; HNRPH; HNRPH1; Ratsg1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 205-419 of human RAGE produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26448, 5891
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1