Learn More
HNRNPA1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A5A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno HNRNPA1
Clon 1A5A4
Concentración 500 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17271506
Ver documentos
Proteintech
67844-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17261506
Unterlagen ansehen
Proteintech
67844-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
In eukaryotic cells, nascent RNA polymerase II transcripts are associated in the nucleus with specific proteins to form ribonucleoprotein complexes called HNRP or 40S. Protein moiety of the HNRP particle has 6 major components called core proteins, and HNRPA1 is one of them. hnRNP A1 is a multifunctional RNA binding protein which is involved in pre-mRNA splicing, export of mature transcripts from the nucleus, mRNA turnover, and internal ribosome entry site (IRES)-mediated translation. HNRNPA1 has three isoforms with MW 30 kDa, 34 kDa and 39 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
HNRNPA1
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse
Primary
1A5A4
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
3178
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt