missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HNRNPA1 Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A5A4, Proteintech

Código de producto. 17261506 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17261506 150 μL 150 microlitros
17271506 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17261506

Marca: Proteintech 678441IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

In eukaryotic cells, nascent RNA polymerase II transcripts are associated in the nucleus with specific proteins to form ribonucleoprotein complexes called HNRP or 40S. Protein moiety of the HNRP particle has 6 major components called core proteins, and HNRPA1 is one of them. hnRNP A1 is a multifunctional RNA binding protein which is involved in pre-mRNA splicing, export of mature transcripts from the nucleus, mRNA turnover, and internal ribosome entry site (IRES)-mediated translation. HNRNPA1 has three isoforms with MW 30 kDa, 34 kDa and 39 kDa.

Especificaciones

Antígeno HNRNPA1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A5A4
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3178
Especies diana Human, Mouse
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.