Learn More
HNHA
Código de producto. 15486639
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15486639 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15486639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64917.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Un análogo de SAHA a base de hidroxiamida que puede penetrar en las células y que inhibe potentemente la actividad de la histona desacetilasa (HDAC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un análogo de SAHA a base de hidroxiamida que puede penetrar en las células y que inhibe potentemente la actividad de la histona desacetilasa (HDAC).
CAS 926908-04-5
Fórmula molecular C17H21NO2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 303,42g/mol
Sinónimo Inhibidor VI de la histona deacetilasa
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido cristalino