Learn More
HMN-214, MedChemExpress
Código de producto. p-200099714
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477687 5 mg 5 miligramos
16474948 10 mg 10 miligramos
16455726 100 mg 100 miligramos
16441197 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16477687
Marca: Medchem Express HY12045
MedChemExpress HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HMN-214
CAS 173529-46-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N2O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo IVX-214
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=C(C=CC=C1)/C=C/C2=CC=N(C=C2)=O)S(C3=CC=C(C=C3)OC)(=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 424.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.47
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease