missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMN-214, MedChemExpress

Código de producto. 16455726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455726 100 mg 100 miligramos
16477687 5 mg 5 miligramos
16474948 10 mg 10 miligramos
16441197 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455726

Marca: Medchem Express HY12045

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.

HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HMN-214
CAS 173529-46-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N2O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo IVX-214
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=C(C=CC=C1)/C=C/C2=CC=N(C=C2)=O)S(C3=CC=C(C=C3)OC)(=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 424.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.47
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.