Learn More
HMN-176, MedChemExpress
Código de producto. 16453376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16453376 25 mg 25 miligramos
16451947 50 mg 50 miligramos
16428467 5 mg 5 miligramos
16425798 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16453376
Marca: Medchem Express HY13647
MedChemExpress HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HMN-176
CAS 173529-10-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18N2O4S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.45 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=N(C=C3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 382.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.43
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease