missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMMR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16805184 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16805184 150 μL 150 microlitros
16815184 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16805184

Marca: Proteintech 158201AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibodies raised against RHAMM have been reported to recognize proteins of 56, 66 and 70 kDa in the supernatant of murine 3T3 fibroblasts. Some of the isoforms detectable by anti-RHAMM antibodies, including the 52 kDa form and a 48-49 kDa form found in 1

The protein encoded by this gene is involved in cell motility. It is expressed in breast tissue and together with other proteins, it forms a complex with BRCA1 and BRCA2, thus is potentially associated with higher risk of breast cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.

Especificaciones

Antígeno HMMR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HMMR
N.º de referencia del gen O75330, P97779, Q00547
Alias de gen CD168, HMMR, IHABP, RHAMM
Símbolos de los genes HMMR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15366, 25460, 3161
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.