Learn More
Invitrogen™ HMHA1 Monoclonal Antibody (K49014_6G7), Invitrogen™
Descripción
Sequence of this protein is as follows: VDVLLQRCEG GVDAALLYAK NMAKYMKDLI SYLEKRTTLE MEFAKGLQKI AHNCRQSVMQ EPHMPLLSIY SLALEQDLEF GHSMVQAVGT LQTQTFMQPL TLRRLEHEKR RKEIKEAWHR AQRKLQEAES NLRKAKQGYV QRCEDHDKAR FLVAKAEEEQ AGSAPGAGST ATKTLDKRRR LEEEAKNKAE EAMATYRTCV ADAKTQKQEL EDTKVTALRQ IQEVIRQSDQ TIKSATISYY QMMHMQTAPL PVHFQMLCES
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HMHA1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | K49014_6G7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| génica | ARHGAP45 |
| N.º de referencia del gen | Q92619 |
| Alias de gen | 6330406L22Rik; ARHGAP45; AW539505; Ha-1; histocompatibility (minor) HA-1; HLA-HA1; Hmha1; KIAA0223; mHag HA-1; Minor histocompatibility antigen HA-1; minor histocompatibility protein HA-1; minor histocompatibility protein HA-1; rho GTPase-activating protein 45; RGD1308662; Rho GTPase activating protein 45; rho GTPase-activating protein 45 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.