missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HMGCR Monoclonal Antibody (CL0259)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16324784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16324784 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16324784

Marca: Invitrogen™ MA531335

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: HIPAYKLETL METHERGVSI RRQLLSKKLS EPSSLQYLPY RDYNYSLVMG ACCENVIGYM PIPVGVAGPL CLDEKEFQVP MATTEGCLVA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.

3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Reductase (HMGCR) is a key enzyme in the mevalonate pathway, which is critical for the biosynthesis of cholesterol and other isoprenoids. HMGCR catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonate, a rate-limiting step in the production of cholesterol. Due to its central role in cholesterol synthesis, HMGCR is a primary target for statin drugs, which are used to lower cholesterol levels and reduce the risk of cardiovascular disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HMGCR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL0259
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica HMGCR
N.º de referencia del gen P04035
Alias de gen 3H3M; 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH); 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase; HMDH; HMG CoA reductase; HMG CoAR; HMG-CoA reductase; HMG-CoAR; HMGCR; hydroxymethylglutaryl-CoA reductase; LDLCQ3; MGC103269; Red
Símbolos de los genes HMGCR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human HMGCR.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.