Learn More
HMGA2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 529.00€
Especificaciones
| Antígeno | HMGA2 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18617886
|
Novus Biologicals
NBP2-48699-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18646096
|
Novus Biologicals
NBP2-48699 |
0.1 mL |
529.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HMGA2 Polyclonal antibody specifically detects HMGA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| HMGA2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 8091 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| BABLHMGI-C, high mobility group AT-hook 2, High mobility group AT-hook protein 2, high mobility group protein HMGI-C, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein isoform I-C, High-mobility group protein HMGI-C, HMGICSTQTL9, LIPO | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSARGEGAGQPSTSAQGQPAAPAPQKRGR | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |