Learn More
Stuart™ Mantas calefactoras de serie HM
Código de producto. 12930161
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
500 ml
1000 ml
Dimensiones interiores (F x An x Al):
150 x 175 x 175 mm
170 x 220 x 220 mm
220 x 220 x 170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
12930161 500 ml 170 x 220 x 220 mm cada uno
12940161 1000 ml 220 x 220 x 170 mm cada uno
12900161 50 ml 150 x 175 x 175 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12930161
Marca: Stuart™ 1011264
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La serie HM es una gama de mantas de calefacción controladas, disponibles en una variedad de tamaños para albergar matraces de fondo redondo de 50 a 1000 ml, fabricados con una robusta carcasa de aluminio, lo que los hace resistentes y fáciles de limpiar.
  • Controlado hasta a 450 °C
  • Disponible en diferentes tamaños
  • Accesorio de barra de abrazadera integrado para permitir un ajuste seguro de una barra de abrazadera estándar
  • Los pies antideslizantes también están instalados de serie
  • Para mayor seguridad, todas las unidades cuentan con un apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (métrico) 220 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 170 x 220 x 220 mm
Altura (métrico) 170 mm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 280 W
Modelo HM500C
Material Aluminio
Forma Redondo
Vataje 280 W
Anchura (métrico) 220 mm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Para utilizar con (aplicación) Apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame
Frecuencia 50/60 Hz