Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 × 100 ml
Para utilizar con:
Seis matraces de 250 ml
Seis matraces de 500 ml
Tres matraces de 1000 ml
Tres matraces de 100 ml
Tres matraces de 250 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica.
- Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm (0,5 pulgadas) de diámetro
- La parte superior es de polipropileno, mientras que las superficies exteriores llevan revestimiento en polvo y son resistentes a la mayoría de las soluciones químicas.
- El elemento calefactor en bobina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia y soporte térmico, a la vez que evita chispazos por conmutación mecánica.
- Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
- Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad.
- Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad | 250 ml (8,4 oz.) |
| Diseñar | Carcasa de polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Fondo (imperial) | 10,25 in |
| Fondo (métrico) | 26 cm |
| Para utilizar con | Seis matraces de 250 ml |
| Altura (imperial) | 3,5 in |
| Altura (métrico) | 8,9 cm |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |