missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLM006474, MedChemExpress

Código de producto. 16477136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477136 100 mg 100 miligramos
16493147 50 mg 50 miligramos
16419657 5 mg 5 miligramos
16407118 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477136

Marca: Medchem Express HY16667

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HLM006474 is a pan E2F inhibitor, which inhibits E2F4 DNA-binding with an IC50 of 29.8 μM in A375 cells.

HLM006474 is a pan E2F inhibitor, which inhibits E2F4 DNA-binding with an IC50 of 29.8 μM in A375 cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HLM006474
CAS 353519-63-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=NC(C)=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C(C=C4C)=CC=C4OCC
Peso molecular (g/mol) 399.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.48
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.