missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLAA (HLA-A) Monoclonal Antibody (OTI3H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF813379
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLAA (HLA-A) Monoclonal antibody specifically detects HLAA (HLA-A) in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| HLAA (HLA-A) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P04439 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 3105 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3H6 | |
| Unconjugated | |
| HLA-A | |
| DR beta-5; DR2-beta-2; DR9; DR-9; DRB1-9 beta chain; dw2; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 5 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-9 beta chain; hla-dr5; HLA-DRB; HLA-DRB5; human leucocyte antigen DRB5; leukocyte antigen class II; major histocompatibility complex, class II, DR beta 5; MHC class I antigen; MHC class II antigen DRB1*9; MHC class II antigen DRB5; MHC class II HLA beta chain; MHC HLA-DR; MHC HLA-DR-beta cell surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta chain | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 25-308 of human HLA-A (NP_002107) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido