missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLAA (HLA-A) Monoclonal Antibody (OTI2D11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17548244
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17548244 30 μL 30 microlitros
17528244 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17548244 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813378S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

HLAA (HLA-A) Monoclonal antibody specifically detects HLAA (HLA-A) in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno HLAA (HLA-A)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HLA-A
N.º de referencia del gen P04439
Alias de gen A-2 alpha chain; A29 protein; alpha chain of MHC class II; antigen presenting molecule; AS; Aw-33; Aw-74; B-4901; B-5001; Bw-47; Bw-50; class I MHC, HLA-B antigen; D6S204; epididymis secretory protein Li 83; HEL-S-83; histocompatibility antigen; HLA A; HLA -B; HLA B-40011; HLA B44; HLA C; HLA class I antigen; HLA class I antigen HLA-B; HLA class I histocompatibility antigen C alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen Cw-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-30 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-33 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-74 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-47 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-50 alpha chain; HLA class I histocompatibility antigen, B-82 alpha chain; HLA class I histocompatibility antig
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 25-308 of human HLA-A (NP_002107) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3105
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.