Learn More
HLA-G Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16816684 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16816684 20 μL 20 microlitros
16806684 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16816684
Marca: Proteintech 169131AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
HLA-G belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. HLA-G is expressed on fetal derived placental cells. The heavy chain is approximately 45 kDa and its gene contains 8 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domain, which both bind the peptide, exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region, and exon 6 encodes the cytoplasmic tail.
Especificaciones
Antígeno HLA-G
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HLA-G
N.º de referencia del gen P17693
Alias de gen HLA 6.0, HLA G, HLA G antigen, HLAG, HLA-G, MHC class I antigen G, MHC G
Símbolos de los genes HLA-G
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HLA-G Fusion Protein Ag10577
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG