missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA G Antibody (HLAG/8393R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20690AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLA G Monoclonal antibody specifically detects HLA G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| HLA G | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| b2 microglobulin, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G, HLA class I molecule, HLA G antigen, HLA-6.0, HLAG, HLA-G, HLA-G histocompatibility antigen, class I, G, major histocompatibility complex, class I, G, MHC class I antigen G, MHC class Ib antigen, MHC-G, mutant MHC class I antigen, mutant MHC class Ib antigen, sHLA-G, Soluble HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G | |
| Purified His-tagged HLA G protein. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Developmental Biology, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites | |
| 3135 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HLAG/8393R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido