missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA-E Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HLA-E |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16825615
|
Proteintech
27411-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16815615
|
Proteintech
27411-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The antibody MEM-E/08 recognized native surface-expressed HLA-E, but not denaturated heavy chain of HLA-E. HLA-E belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on many types of the human cells. The published results
The antibody MEM-E/08 recognized native surface-expressed HLA-E, but not denaturated heavy chain of HLA-E. HLA-E belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on many types of the human cells. The published results revealed that antibody is remarkably specific for HLA-E, only with weak cross-reactivity with following classical MHC Class I molecules (MHC Class Ia): HLA-A24, -B7, -B27, -B51, -B54, -C7.Especificaciones
| HLA-E | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P13747 | |
| 3133 | |
| HLA-E Fusion Protein Ag26581 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HLA-E |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| EA1.2, EA2.1, HLA 6.2, HLA E, HLAE, HLA-E, MHC, MHC class I antigen E, QA1 | |
| HLA-E | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto