Learn More
HLA-DRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207622 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16847074 20 μL 20 microlitros
16837074 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16847074
Marca: Proteintech 172211AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Expression of the invariant chain of the HLA-DR antigen (CD74) by B-lymphocytes begins in the pre-B stage but lost before the final differentiation to plasma cells. This protein is expressed in B-lymphocytes and many B-cell lymphomas.
Especificaciones
Antígeno HLA-DRA
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HLA-DRA
N.º de referencia del gen P01903
Alias de gen HLA DRA, HLA DRA1, HLA-DRA, MHC class II antigen DRA
Símbolos de los genes HLA-DRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HLA-DRA Fusion Protein Ag11044
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG