Learn More
HLA-DRA Mouse, anti-Human, Clone: 3D6E8, Proteintech
Código de producto. p-200049956 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18054755 150 μL 150 microlitros
18070606 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18054755
Marca: Proteintech 685431IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The HLA-DRA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HLA-DRA. This antibody recognizes human, pig antigen. The HLA-DRA antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno HLA-DRA
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 3D6E8
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes HLA DRA, HLA DRA1, HLA-DRA, MHC class II antigen DRA
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3122
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1