Learn More
HLA class I ABC Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 5C5B7, Proteintech
Código de producto. p-7212943 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897505 20 μL 20 microlitros
16887505 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16897505
Marca: Proteintech 660131IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
HLA-class I major histocompatibility (MHC) antigens are intrinsic membrane glycoproteins expressed on nucleated cells and noncovalently associated with an invariant beta2 microglobulin. They carry foreign determits important for immune recognition by cytotoxic T cells, thus important for anti-viral and anti-tumour defence. Human HLA-class I antigens are represented by HLA-A, HLA-B and HLA-C molecules.
Especificaciones
Antígeno HLA class I ABC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5C5B7
Concentración 1.11 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HLA-A
N.º de referencia del gen P30443
Alias de gen HLA A, HLA class I, HLA class I (HLA-A), HLA class I ABC, HLA-A, MHC class I antigen A*3
Símbolos de los genes HLA-A, LOC100515902
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HLA class I ABC Fusion Protein Ag7488
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100515902, 3105
Especies diana Pig, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b