missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-B7 Mouse anti-Human, PE, Clone: BB7.1, BD Pharmingen™

Código de producto. 17247514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
17247514 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17247514

Marca: BD Biosciences 566654

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA-B7 Monoclonal antibody specifically detects HLA-B7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA-B7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BB7.1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba HLA-B7
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.