missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA-Aw32 & HLA-A25 Mouse, Clone: SPM418, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 3105-MSM4X-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| HLA-Aw32 & HLA-A25 | |
| Cell Surface | |
| SPM418 | |
| Unconjugated | |
| XP_016885777 | |
| Mouse | |
| THP-1, Jurkat cells. Tonsil or lymph node. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| HLA-A | |
| Normal human peripheral blood lymphocytes of phenotype A1, Aw32, B7, B37, Cw-, Cw-, DR2, DRw10 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 3105 | |
| IgG2a κ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?