Learn More
HLA-ABC Mouse anti-Human, APC, Clone: G46-2.6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
115.00€ - 386.00€
Especificaciones
| Antígeno | HLA-ABC |
|---|---|
| Clon | G46-2.6 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15390468
|
BD Biosciences
562006 |
25 Tests |
115.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15808268
|
BD Biosciences
555555 |
100 Tests |
386.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The G46-2.6 monoclonal antibody specifically binds to a monomorphic epitope on the alpha chain of major histocompatibility (MHC) HLA Class I antigens. Class I MHC antigens are widely distributed on human nucleated cells.
Especificaciones
| HLA-ABC | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| G46-2.6 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.