missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA A2 Antibody (BB7.2), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-44896F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLA A2 Monoclonal antibody specifically detects HLA A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Especificaciones
| HLA A2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF | |
| BB7.2 | |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready | |
| A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80 | |
| HLA-A2 solubilised by papain | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology | |
| 3105 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido