missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HKR1, Mouse anti-Human, Clone: 8E5, Abnova™

Código de producto. 16139963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16139963 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16139963

Marca: Abnova H00284459M06.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: GTSKALSSPPEEQQPAQSKEDNTVVDIGSSPERRADLEETDKVLHGLEVSGFGEIKYEEFGPGFIKESNLLSLQKTQTGETPYMYTEWGDSFGSMSVLIK

Especificaciones

Antígeno HKR1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8E5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica GLI-Kruppel family member HKR1
N.º de referencia del gen NM_181786
Alias de gen -
Símbolos de los genes HKR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HKR1 (NP_861451.1, 191 a.a. ∼ 290 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284459
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.