Learn More
HJC0152 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473098 10 mg 10 miligramos
16459656 50 mg 50 miligramos
16454396 100 mg 100 miligramos
16412626 25 mg 25 miligramos
16405837 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16473098
Marca: Medchem Express HY100602
MedChemExpress HJC0152 hydrochloride is a signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) inhibitor.
HJC0152 hydrochloride is a signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HJC0152 hydrochloride
CAS 1420290-99-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14Cl3N3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1Cl)C2=CC(Cl)=CC=C2OCCN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 406.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.65
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease