missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HIV1 Virions Polyclonal Antibody

Descripción
PA1-7216 detects the HIV-1 (HTLV-3). PA1-7216 has been successfully used in immunofluorescence procedures. The PA1-7216 immunogen is human isolate, confirmed.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIV1 Virions |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 |
| Alias de gen | HIV-1; HIV-1 Virions |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Human isolate, confirmed. |
| Método de purificación | IgG Fraction |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?