Learn More
Thermo Scientific™ HIV Integrase Protein Inhibitor (1)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Descripción | Blanco a blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| CAS | 172546-75-7 |
| Fórmula molecular | C46H55N11O7S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 906,07 |
| Sinónimo | His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp; |
| Tipo de producto | Inhibidor de la proteína integrasa del VIH |
| Formulario | Sólido |