missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 Protease Antibody (1696), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB500-337MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HIV-1 Protease Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Protease in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
Especificaciones
| HIV-1 Protease | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Bacterially expressed full-length HIV-1 Protease | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| 1696 | |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido