Learn More
HIV-1 integrase inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16415498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16415498 10 mg 10 miligramos
16471667 50 mg 50 miligramos
16458207 5 mg 5 miligramos
16436076 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16415498
Marca: Medchem Express HY13025
MedChemExpress HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.
HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HIV-1 integrase inhibitor
CAS 544467-07-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9N3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.51 mM)
SMILES OC(/C(O)=C/C(C1=CC=CC(CN=[N+]=[N-])=C1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 247.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.21
Porcentaje de pureza 96.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus