missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 integrase inhibitor, MedChemExpress

Código de producto. 16436076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16436076 100 mg 100 miligramos
16471667 50 mg 50 miligramos
16458207 5 mg 5 miligramos
16415498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16436076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.

HIV-1 integrase inhibitor is uesful for anti-HIV.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HIV-1 integrase inhibitor
CAS 544467-07-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9N3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.51 mM)
SMILES OC(/C(O)=C/C(C1=CC=CC(CN=[N+]=[N-])=C1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 247.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.21
Porcentaje de pureza 96.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.