missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1, gp120, Mouse anti-Viruses, Clone: 1H8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova MAB0036-M07.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| HIV-1, gp120 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In PBS, pH 7.4 | |
| Recombinant Fc fusion protein corresponding to amino acids 255-477 of human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1), CN54 gp120 outer domain. | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Western Blot | |
| 1H8 | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido