missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 gp120 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-81822CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HIV-1 gp120 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 gp120 in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| HIV-1 gp120 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| CoraFluor 1 | |
| Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein | |
| HIV-1 gp120 antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the center of HIV-1 gp120. Amino Acid Squence: VAPTKAKRRVVQREKR | |
| 0.1 mL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 155971 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido