missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18735789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18735789 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18735789

Marca: R&D Systems MAB7360SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIV-1 Gag p24 Monoclonal specifically detects HIV-1 Gag p24 in Viral samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIV-1 Gag p24
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 749140
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_057850
Símbolos de los genes gag
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant viral HIV-1 Gag p24 Pro149-Gly354 Accession # NP_057850
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155030
Especificidad de la prueba Detects viral HIV-1 Gag p24 in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.