missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 Gag p24 Antibody (8G9), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-41336C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
| HIV-1 Gag p24 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 8G9 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 Gag p24 protein. Amino Acid Squence: pivqniqgqmvhqaisprtlnawvkvveekafspevipmfsalsegatpqdlntmlntvgghqaamqmlketineeaaewdrvhpvhagpiapgqmreprgsdiagttstlqeqigwmtnnppipvgeiykrwiilglnkivrmysptsildirqgpkepfrdyvdrfyktlraeqasqevknwmtetllvqnanpdcktilkalgpaatleemmtacqgvggpghkarvla | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites) | |
| 155030 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido