Learn More
Epredia™ Accesorios de estación de trabajo de inclusión HistoStar™
Código de producto. 12628286 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de lupas acoplable
Interruptor de pedal (permite el funcionamiento con manos libres)
Kit de espátulas
Kit de herramientas compactadoras
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12628286 Interruptor de pedal (permite el funcionamiento con manos libres) cada uno
12698206 Kit de espátulas paquete de 2
12735128 Kit de herramientas compactadoras cada uno
12608216 Conjunto de lupas acoplable cada uno
4 options
Código de producto. 12628286
Marca: Epredia™ AP16629
Mejore el rendimiento de la estación de trabajo de inclusión Epredia™ HistoStar™ con estos accesorios.
Los centros de inclusión actuales pueden ser incómodos, calurosos o estar mal iluminados, lo que provoca fatiga y posibles errores. La nueva estación de trabajo de inclusión Epredia HistoStar permite a los usuarios realizar la inclusión de forma cómoda y eficiente. Con superficies de trabajo brillantemente iluminadas, reposabrazos frescos y contorneados y una gran capacidad de rendimiento, esta estación de trabajo ofrece mejoras significativas en la ergonomía y la eficiencia.
Perfectamente iluminada y totalmente ordenada
  • La iluminación LED ilumina uniformemente el espacio de trabajo sin el desorden de las incómodas lámparas remotas.
  • Un espacio de trabajo bien iluminado reduce la fatiga y minimiza los errores.
  • El usuario puede ajustar fácilmente la intensidad de la iluminación.
Fresca y contorneada
  • Todos los puntos de contacto con el usuario son suaves y están aislados, lo que proporciona un espacio de trabajo fresco y cómodo.
  • Se eliminan los puntos de presión y el calor incómodo.
Alta capacidad para alta eficiencia
  • La capacidad del HistoStar puede estar a la altura de los laboratorios más concurridos.
  • La capacidad nunca limitará su flujo de trabajo con una capacidad de parafina de 5 litros, un área de placa fría para 72 moldes base, un gran espacio de trabajo calentado y un área de sujeción de muestras.
Cualquier tamaño de muestra se maneja con facilidad.
  • HistoStar ofrece la primera pala de dispensación de parafina ajustable.
  • Un sencillo ajuste desplaza la pala a la posición más ergonómica para el usuario.
  • Se pueden incluir con facilidad incluso casetes Super Mega.
ParaTrimmer integrado
  • HistoStar es la única estación de trabajo con un cortador de parafina calefactado integrado directamente en el espacio de trabajo.
  • El exceso de parafina se puede retirar en la estación de inclusión. De esta forma se elimina la necesidad de equipos adicionales y del raspado de restos de parafina en el micrótomo.
Interfaz de usuario intuitiva
  • La pantalla táctil fácil de leer y de gran tamaño permite un rápido acceso a los controles de temperatura y otros parámetros.
  • El modo de reposo programable ahorra energía en torno a su flujo de trabajo.
Rendimiento fiable
  • El robusto diseño de HistoStar minimiza las piezas móviles, reduciendo el desgaste y las necesidades de servicio.
  • Garantiza un rendimiento fiable durante años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centro de inclusión HistoStar
Tipo de producto Interruptor de pedal (permite el funcionamiento con manos libres)