Learn More
Epredia™ Accesorios de estación de trabajo de inclusión HistoStar™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Los centros de inclusión actuales pueden ser incómodos, calurosos o estar mal iluminados, lo que provoca fatiga y posibles errores. La nueva estación de trabajo de inclusión Epredia HistoStar permite a los usuarios realizar la inclusión de forma cómoda y eficiente. Con superficies de trabajo brillantemente iluminadas, reposabrazos frescos y contorneados y una gran capacidad de rendimiento, esta estación de trabajo ofrece mejoras significativas en la ergonomía y la eficiencia.
Perfectamente iluminada y totalmente ordenada
- La iluminación LED ilumina uniformemente el espacio de trabajo sin el desorden de las incómodas lámparas remotas.
- Un espacio de trabajo bien iluminado reduce la fatiga y minimiza los errores.
- El usuario puede ajustar fácilmente la intensidad de la iluminación.
- Todos los puntos de contacto con el usuario son suaves y están aislados, lo que proporciona un espacio de trabajo fresco y cómodo.
- Se eliminan los puntos de presión y el calor incómodo.
- La capacidad del HistoStar puede estar a la altura de los laboratorios más concurridos.
- La capacidad nunca limitará su flujo de trabajo con una capacidad de parafina de 5 litros, un área de placa fría para 72 moldes base, un gran espacio de trabajo calentado y un área de sujeción de muestras.
Cualquier tamaño de muestra se maneja con facilidad.
- HistoStar ofrece la primera pala de dispensación de parafina ajustable.
- Un sencillo ajuste desplaza la pala a la posición más ergonómica para el usuario.
- Se pueden incluir con facilidad incluso casetes Super Mega.
- HistoStar es la única estación de trabajo con un cortador de parafina calefactado integrado directamente en el espacio de trabajo.
- El exceso de parafina se puede retirar en la estación de inclusión. De esta forma se elimina la necesidad de equipos adicionales y del raspado de restos de parafina en el micrótomo.
- La pantalla táctil fácil de leer y de gran tamaño permite un rápido acceso a los controles de temperatura y otros parámetros.
- El modo de reposo programable ahorra energía en torno a su flujo de trabajo.
- El robusto diseño de HistoStar minimiza las piezas móviles, reduciendo el desgaste y las necesidades de servicio.
- Garantiza un rendimiento fiable durante años.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Centro de inclusión HistoStar |
| Tipo de producto | Conjunto de lupas acoplable |