Learn More
Epredia™ Casetes HistoScreen™ en paquetes de tubos
Código de producto. 16343946 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
16343946 Blanco paquete de 750
16343936 Beige paquete de 750
16363936 Verde paquete de 750
16373936 Gris paquete de 750
16383936 Lavanda paquete de 750
16393936 Verde claro paquete de 750
16303946 Lila paquete de 750
16313946 Naranja paquete de 750
16323946 Rosa paquete de 750
16333946 Canela paquete de 750
16353946 Amarillo paquete de 750
11 options
Código de producto. 16343946
Marca: Epredia™ B851001WH
Elimina la necesidad de esponjas o bolsas, y son perfectos para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Los casetes son compatibles con las impresoras de casetes Epredia PrintMate™, cuentan con una bisagra de tapa en el borde trasero y las tapas van en paquetes sueltos, las cuales están disponibles en 12 colores diferentes.
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Malla
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete HistoScreen