Learn More
Epredia™ Casetes HistoScreen™
Código de producto. p-7203218 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
16333926 Azul paquete de 1000
16323926 Beige paquete de 1000
16353926 Gris paquete de 1000
16343926 Verde paquete de 1000
16363926 Lavanda paquete de 1000
16373926 Verde claro paquete de 1000
16383926 Lila paquete de 1000
16393926 Naranja paquete de 1000
16303936 Rosa paquete de 1000
16313936 Canela paquete de 1000
16323936 Blanco paquete de 1000
16333936 Amarillo paquete de 1000
12 options
Código de producto. 16333926
Marca: Epredia™ B851000BL
Para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas con bisagra de tapa en el borde trasero. Elimina la necesidad de esponjas o bolsas para biopsia.
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima. El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad.
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes de descripción macroscópica, procesamiento e inclusión para garantizar un intercambio eficaz de reactivos. Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido.
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos.
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de poro Malla
Cierre incluido Tapas separadas incluidas
Cantidad 1000
Tipo de tapón Bisagra posterior
Color Azul
Tipo de producto Casete HistoScreen™