Descripción
- El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima. El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad.
- Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes de descripción macroscópica, procesamiento e inclusión para garantizar un intercambio eficaz de reactivos. Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido.
- Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos.
- La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Malla |
| Cierre incluido | Tapas separadas incluidas |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tipo de tapón | Bisagra posterior |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Casete HistoScreen™ |