Learn More
Epredia™ Parafina Histoplast
Código de producto. p-4532374 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Histoplast de PE
Utiliza DMSO para ayudar a infiltrar muestras de tejido más grandes.
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12683026 Histoplast de PE paquete de 8
15300815 Utiliza DMSO para ayudar a infiltrar muestras de tejido más grandes. paquete de 8
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12683026
Marca: Epredia™ 8330
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Satisfaga las necesidades exigentes y versátiles de los laboratorios con la parafina Epredia™ Histoplast.
  • Hecho de parafina y polímeros plásticos
  • Proporciona un procesamiento excelente y produce secciones finas y sin arrugas
Información para pedidos:
Envasado en bolsas cómodas, fáciles de abrir y resellables de 0,91 kg (2 lb). También disponible en un kit de parafina premedida para su uso en el procesador de tejidos Epredia™ Excelsior™ AS (cajón de residuos incluido).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 56 °C
Tipo de producto Histoplast de PE
Cantidad 8 x 1 Kg
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol