Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Código de producto. p-200111934
Change view
Click to view available options
Punto de fusión:
De 52 °C a 54 °C
De 54 °C a 56 °C
De 56 °C a 58 °C
De 58 °C a 60 °C
De 60 °C a 62 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Punto de fusión unitSize
30158393 De 58 °C a 60 °C paquete de 10
30158519 De 56 °C a 58 °C paquete de 10
30158402 De 60 °C a 62 °C paquete de 10
30158487 De 54 °C a 56 °C paquete de 10
30158453 De 52 °C a 54 °C paquete de 10
5 options
Código de producto. 30158393
Marca: Heinz Herenz 1131236
HistoPlast paraffin wax, supplied in pearl shape. For tissue section infiltration and embedding.
  • HistoPlast paraffin wax
  • Supplied in pearl shape
  • For tissue section infiltration and embedding
  • Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
  • Cutting thickness 2μm.
Especificaciones
Punto de fusión De 58 °C a 60 °C
Tipo de producto Paraffin
Formulario Pellet
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes